Learn More
Etil 2-amino-4-metilpirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10131022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10131022 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10029111 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10131022 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD10070DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 81633-29-6
Fórmula molecular C8H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 181.20
Número MDL MFCD00052622
Clave InChI YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 459813
Nombre IUPAC etil 2-amino-4-metilpirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 97%