Learn More
Etilo2-amino-4-(4-metoxifenil)-3-tiofenocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10431283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431283 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10380463 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07020DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 15854-11-2
Fórmula molecular C14H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 277.338
Número MDL MFCD01917484
Clave InChI ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
Nombre IUPAC etil 2-amino-4-(4-metoxifenil)tiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.34
Porcentaje de pureza 97%