Learn More
Etilo2-amino-4-(4-bromofenil)-3-tiofenocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10683393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10683393 1 g 1 g
10497222 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683393 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00243DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 306934-99-6
Fórmula molecular C13H12BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 326.208
Número MDL MFCD00435056
Clave InChI SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 727636
Nombre IUPAC etilo 2-amino-4-(4-bromofenil)tiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-bromophenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromophenyl-3-ethoxycarbonyl thiophene, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophene carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.21
Porcentaje de pureza 97%