Learn More
Etilo2-(5-bromo-2-tienil)-2-oxoacetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10408182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10408182 1 g 1 g
10512092 10 g 10 g
10011274 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10408182 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09133DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 22098-10-8
Fórmula molecular C8H7BrO3S
Peso molecular (g/mol) 263.105
Número MDL MFCD00085056
Clave InChI PMBGHMBDWGNJJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-5-bromothiophen-2-yl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothien-2-yl glyoxylate, ethyl 2-5-bromo-2-thienyl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothiophene-2-glyoxylate, ethyl 5-bromo-2-thienyl glyoxylate, ethyl 2-5-bromothien-2-yl glyoxalate, ethyl 5-bromothiophen-2-yl oxo acetate, 2-bromo-5-ethoxy oxo acetyl thiophene, 5-bromothiophen-2-yl oxoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736376
Nombre IUPAC etilo 2-(5-bromotiofen-2-il)-2-oxoacetato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(S1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.11
Porcentaje de pureza 97%