Learn More
Etilo2-(3-metoxifenil)acetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10793223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10793223 1 g 1 g
10437222 10 g 10 g
10252532 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793223 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09251DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 35553-92-5
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00026897
Clave InChI XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
Nombre IUPAC etilo 2-(3-metoxifenil)acetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%