Learn More
etilo2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)acetato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10789783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10789783 1 g 1 g
10788435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10789783 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD09887DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 37128-24-8
Fórmula molecular C8H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 185.241
Número MDL MFCD00052519
Clave InChI DWSMURKWFWKPBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, 2-methyl-thiazol-4-yl-acetic acid ethyl ester, 2-methylthiazole-4-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-methylthiazol-4-yl acetate, 4-thiazoleacetic acid,2-methyl-, ethyl ester, enamine_005349, ethyl=2-methylthiazol-4-ylacetate, 2-methylthiazol-4-yl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 854815
Nombre IUPAC etilo 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)acetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(=N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 95%