Learn More
etilo2-({[(2-etoxi-2-oxoetil)tio]metil}tio)acetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10485712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10485712 10 g 10 g
10223092 1 g 1 g
10190602 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10485712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S12083EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 61713-23-3
Fórmula molecular C9H16O4S2
Peso molecular (g/mol) 252.343
Número MDL MFCD00026901
Clave InChI NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
PubChem CID 521987
Nombre IUPAC 2-[(2-etoxi-2-oxoetil)sulfanilmetilsulfanil]acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.35
Porcentaje de pureza 97%