Learn More
etilo1-metilciclopropano-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10293462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10293462 1 g 1 g
10794383 10 g 10 g
10440764 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10293462 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01040DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 71441-76-4
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00001284
Clave InChI IZPYNZLFBUQGCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544234
Nombre IUPAC etilo 1-metilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9180g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C3H4C(O)OCH2CH3
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%