Learn More
Etilo1-(4-cianofenil)-4-piperidinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10742303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742303 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10314532 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742303 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00017DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 352018-90-7
Fórmula molecular C15H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 258.32
Número MDL MFCD03086198
Clave InChI LIWHXOHASZYDEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-piperidino-benzonitrile, ethyl 1-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-4-cyanophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 2779638
Nombre IUPAC etilo 1-(4-cianofenil)piperidina-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.32
Porcentaje de pureza 97%