Learn More
Etilo1-(3-aminobencil)piperidina-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753137 5 g 5 g
10121282 1 g 1 g
10482644 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753137 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB08422DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 306937-22-4
Fórmula molecular C15H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 262.353
Número MDL MFCD02180894
Clave InChI WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800723
Nombre IUPAC etilo 1-[(3-aminofenil)metil]piperidina-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.35
Porcentaje de pureza 97%