Learn More
1-(2-furilmetil)-4,5-dioxopirrolidin-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10495692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM02778DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle1-(2-furylmethyl)-4, 5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
CAS 142774-43-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H13NO5
Número MDL MFCD00085072
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-ylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-, ethyl ester, acmc-1c782, ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxoazolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-yl methyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-,ethyl ester, 1-furan-2-ylmethyl-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-6-fluoro-1,1-dioxido-2-piperidin-1-ylcarbonyl-4h-1,4-benzothiazin-4-yl benzonitrile
Clave InChI YGYRGGBYAUAMKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CN(C(=O)C1=O)CC2=CC=CO2
Nombre IUPAC 1-(furan-2-ilmetil)-4,5-dioxopirrolidin-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 251.238
PubChem CID 2778688
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 97%