Learn More
Etildifenilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483837 50 g 50 g
11473837 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18292.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 607-01-2 | C14H15P | 214.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-01-2
Fórmula molecular C14H15P
Peso molecular (g/mol) 214.25
Número MDL MFCD00015170
Clave InChI WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyldiphenylphosphine, phosphine, ethyldiphenyl, diphenyl ethyl phosphine, diphenylphosphinoethane, diphenylphosphinoethan, ethyl diphenylphosphine, ethyl diphenyl phosphane, acmc-209mlk, ethyl diphenyl phosphine
PubChem CID 69082
Nombre IUPAC ethyldiphenylphosphane
SMILES CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyldiphenylphosphine
Densidad 1.048
Punto de ebullición 130°C to 132°C (1 mmHg)
Olor Stench
Cantidad 50 g
Número UN UN3278
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.25
Porcentaje de pureza 98%