missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etilciclopentano, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 16380058 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16380058 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16380058 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1951

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
Etilciclopentano1640-89-71000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethylcyclopentane
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 1640-89-7, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C7H14
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1CCCC1
Nombre IUPAC etilciclopentano
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 98.189
PubChem CID 15431
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.