Learn More
Éster 4-nitrofenílico del ácido etilcarbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylcarbamic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 17576-41-9 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ethylcarbamic Acid p-Nitrophenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O4/c1-2-10-9(12)15-8-5-3-7(4-6-8)11(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CCNC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) N-etilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 210.187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.064 |