Learn More
Ácido etilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylboronic Acid |
| CAS | 4433-63-0 |
| Fórmula molecular | C2H7BO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Ethaneboronic Acid, Ethaneboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7BO2/c1-2-3(4)5/h4-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCB(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido etilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 73.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0539 |