Learn More
Ácido etilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354336 1 g 1 g
11364336 5 g 5 g
11374336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19959.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4433-63-0
Fórmula molecular C2H7BO2
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD01074536
Clave InChI PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
Nombre IUPAC ácido etilborónico
SMILES CCB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylboronic acid
Punto de fusión 84°C to 88°C
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3CH2B(OH)2
Cantidad 1 g
Beilstein 1731546
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89
Porcentaje de pureza 98%