Learn More
Ácido etilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772643 1 g Frasco de vidrio 1 g
11965851 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772643 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4433-63-0
Fórmula molecular C2H7BO2
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD01074536
Clave InChI PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
Nombre IUPAC ácido etilborónico
SMILES CCB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylboronic acid
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2B(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino, agujas o escamas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.