Learn More
Etilbenceno, TRC
Código de producto. 17970435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970435 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17970435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8997451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Fórmula molecular C8 H10
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzene, ethyl-, Ethylbenzene, 1-Ethylbenzene, EB, Ethylbenzol, NSC 406903, Phenylethane, α-Methyltoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccc1
Nombre IUPAC etilbenceno
Peso molecular (g/mol) 106.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0783