Learn More
Etilbenceno, Fluka™
Código de producto. 15959477 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15959477 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15959477 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor R15935ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
Envase Frasco de vidrio
CAS 100-41-4
Fórmula molecular C6H5C2H5
Color Incolora
Punto de fusión -95°C
Punto de ebullición 135°C to 137°C (1.013 hPa)
Sinónimo Phenylethane; NSC-406903
Peso molecular (g/mol) 106.17
Cantidad 5 mL
Grado Estándar analítico