Learn More
Etilbenceno d10, para RMN, envasado en ampollas, + 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10175900 1 x 1 ml 1 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10175900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    53.30€ / 1 ml
    Ahorro 4.70€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene-d10
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom% D
Densidad 0.9400g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Temperatura de inflamación 15°C
Índice de refracción 1.492
Cantidad 1 x 1 ml
CAS 25837-05-2
Punto de ebullición 134.5°C
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6D5C2D5
Número MDL MFCD00044343
Sinónimo ethylbenzene-d10, 2h10 ethylbenzene, benzene-d5, ethyl-d5, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethyl-1,1,2,2,2-d5, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl benzene, decadeuteroethylbenzene, ethylbenzene-d10, 99 atom % d, 1-2 h? ethyl 2 h? benzene, ethylbenzene d10 2000 ng/microl in methanol, benzene-1,2,3,4,5-d5,6-ethyl-1,1,2,2,2-d5
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo)benceno
Peso molecular (g/mol) 116.229
PubChem CID 117648
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.25
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylbenzene-d10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.