Learn More
Etilbenceno-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 20302-26-5 |
| Fórmula molecular | C8 D5 H5 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, ethyl- (8 CI, 9 CI), Ethylbenzene-d5, Ethylbenzene-2,3,4,5,6-d5, Ethylbenzene-d5 (ethyl-d5), Ethylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-etilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 111.1958 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.1096 g/mol |
| Mostrar más |