Learn More
Etilbenceno-13C6, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethylbenzene-13C6 |
| CAS | 1403579-63-4 |
| Fórmula molecular | 13C6 C2 H10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| SMILES | CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | etil(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexatrieno |
| Peso molecular (g/mol) | 112.121 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.098 |