Learn More
Solución de etilamina (2,0 M en THF), TRC
Produktkod. 30370232
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5 ml
Produktkod. Cantidad unitSize
30370232 5 mL 5 ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30370232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9456505ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Ethylamine
CAS 75-04-7
Fórmula molecular C2 H7 N
Cantidad 5 mL
Sinónimo Ethylamine, 1-Aminoethane, 45: PN: WO2023274347 PAGE: 25 claimed sequence, Aminoethane, Monoethylamine, n-Ethylamine, R 631
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
SMILES CCN
Nombre IUPAC etanamina
Peso molecular (g/mol) 45.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.0578
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.