Learn More
Etilamina, pura, solución en agua al 70 % (p/p), Fisher Chemical
Código de producto. 10637602 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637602 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
Código de producto. 10637602 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/1000/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-04-7
Punto de fusión -81.1°C
Color Incolora
pH 14
Punto de ebullición 39°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C2H7N
Número MDL 8160
Cantidad 500 mL
Sinónimo ethylamine, monoethylamine, aminoethane, 1-aminoethane, ethyl amine, aethylamine, etilamina, ethylamine solution, ethylamin, etyloamina
Clave InChI QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN
Nombre IUPAC etanamina
Peso molecular (g/mol) 45.085
PubChem CID 6341
Densidad del vapor 1.56
ChEBI CHEBI:15862
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.07g/mol
Presión de vapor 423 hPa at 20°C
Forma física Líquido