Learn More
Etilamina, pura, 70 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10605612 1 L 1 LT
10723171 2.5 L 2.50 LT
11915181 10 L 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10605612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168720010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-04-7 | C2H7N | 45.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-04-7
Fórmula molecular C2H7N
Peso molecular (g/mol) 45.09
Clave InChI QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etanamina
SMILES CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylamine
Densidad 0.8000 g/mL
Temperatura de inflamación -17°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5NH2
Índice de refracción 1.3830 to 1.3850
Cantidad 1 L
Beilstein 04, 87
Fieser 11,287
Índice Merck 15, 3817
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.07
Grado Pure