Learn More
Clorhidrato de etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 557-66-4 |
| Fórmula molecular | C2H8ClN |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Ethylammonium Chloride, Monoethylammonium Chloride, N-Ethylammonium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H |
| SMILES | NCC.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 81.54 |