Learn More
Clorhidrato de Etilamina-D3, TRC
Código de producto. 30180384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180384 5 mg 5 miligramos
30179884 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8982935MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64585-12-2
Fórmula molecular C2 D3 H4 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 84.563
Sinónimo Ethan-2,2,2-d3-amine, hydrochloride (9CI), 2,2,2-Trideuterioethanamine hydrochloride, Ethan-2,2,2-d3-amine hydrochloride, Ethylamine-d3 hydrochloride, N-(Ethyl-2,2,2-d3)ammonium chloride, Ethylamine-2,2,2-D3 hydrochloride
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioetanamina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylamine Hydrochloride-d3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.053