Learn More
Clorhidrato de etilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10398630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10398630 500 g 500 g
10380984 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10398630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214255000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-66-4 | C2H8ClN | 81.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-66-4
Fórmula molecular C2H8ClN
Peso molecular (g/mol) 81.54
Clave InChI XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC clorhidrato de etanamina
SMILES Cl.CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylamine hydrochloride
Punto de fusión 105.0°C to 108.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5NH2·HCl
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 91
Índice Merck 15, 3817
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in chcl3 and acetone, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.55
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.