Learn More
Etilamina (50-70% en solución acuosa), TRC
Código de producto. 30381637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
30381637 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30381637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89828550ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylamine
CAS 75-04-7
Fórmula molecular C2 H7 N
Cantidad 50 mL
Sinónimo Ethylamine, 1-Aminoethane, 45: PN: WO2023274347 PAGE: 25 claimed sequence, Aminoethane, Monoethylamine, n-Ethylamine, R 631
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
SMILES CCN
Nombre IUPAC etanamina
Peso molecular (g/mol) 45.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.0578
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50-70 %