Learn More
Dicloruro de etilaluminio, 1 M en hexano, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ethylaluminum dichloride is used as a catalyst component in the polyolefin industry, for the synthesis of synthetic rubbers and for the dimerisation of olefins. It is also employed as a catalyst for Friedel-Crafts acylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylaluminum dichloride |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.729 g/mL |
| Punto de ebullición | 68°C to 70°C |
| Temperatura de inflamación | -22°C (-9°F) |
| Cantidad | 250 mL |
| Número UN | UN3394 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone. Miscible with alcohol,chloroform,ether. Reacts with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.95 |
| Mostrar más |
Sicurezza e movimentazione
- Ethylaluminum dichloride, 1M in hexanes
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P422-Almacenar el contenido en .
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.