Learn More
Dicloruro de etilaluminio, solución de 0,9 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10597933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10597933 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10210793 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10597933 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 185458000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-43-9 , 142-82-5
Fórmula molecular C2H5AlCl2
Peso molecular (g/mol) 126.94
Número MDL MFCD00000457
Clave InChI UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
Nombre IUPAC dicloro(etil)alumano
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylaluminium dichloride
Color Incolora
Densidad 0.7400g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C2H5AlCl2
Cantidad 800 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Índice Merck 15, 3816
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.95
Porcentaje de pureza 14.5 to 15.5%
Forma física Líquido