Learn More
Etilo xanteno-9-carboxilato, 98 %
Código de producto. 11498966
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11498966
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17095.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7401-03-8
ChEBI CHEBI:33344
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl xanthene-9-carboxylate
Punto de fusión 66°C to 68°C
Fórmula molecular Nb
Número MDL MFCD00011126
Cantidad 5 g
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
Nombre IUPAC niobio
Peso molecular (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.29
Porcentaje de pureza 98%