Learn More
Etilo violeta, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl violet has been used to stain pancreatic tissue and elastin in the detection of gram negative bacteria, and as a reagent for the extractive-spectrophotometric determination of anionic surfactants. It has been used in the extraction and spectrophotometric determination of copper. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El etilo violeta se ha utilizado para teñir tejido pancreático y elastina en la detección de bacterias gramnegativas, y como reactivo para la determinación extractiva-espectrofotométrica de surfactantes aniónicos. Se ha utilizado en la extracción y determinación espectrofotométrica del cobre. Junto con el colorante aniónico Zincon, el etilo violeta se utiliza en el colorante de contraiones de proteínas en la electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida. Junto con el colorante aniónico Zincon, el etilo violeta se utiliza en el colorante de contraiones de proteínas en la electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml).
Notas
Contenido de colorante aprox. 80 %
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Violet |
| Beilstein | 4117566 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (10mg/ml). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 492.15 |
| Color | Verde |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |