Learn More
Etilo violeta, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406109 25 g 25 g
15416109 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63951.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2390-59-2 | C31H42ClN3 | 492.15 g/mol
Ethyl violet has been used to stain pancreatic tissue and elastin in the detection of gram negative bacteria, and as a reagent for the extractive-spectrophotometric determination of anionic surfactants. It has been used in the extraction and spectrophotometric determination of copper. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilo violeta se ha utilizado para teñir tejido pancreático y elastina en la detección de bacterias gramnegativas, y como reactivo para la determinación extractiva-espectrofotométrica de surfactantes aniónicos. Se ha utilizado en la extracción y determinación espectrofotométrica del cobre. Junto con el colorante aniónico Zincon, el etilo violeta se utiliza en el colorante de contraiones de proteínas en la electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida. Junto con el colorante aniónico Zincon, el etilo violeta se utiliza en el colorante de contraiones de proteínas en la electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml).
Notas
Contenido de colorante aprox. 80 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-59-2
Fórmula molecular C31H42ClN3
Peso molecular (g/mol) 492.15
Número MDL MFCD00011765
Clave InChI JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 42600; Basic Violet 4
PubChem CID 16955
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dietilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Violet
Beilstein 4117566
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.15
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo