Learn More
Violeta de etilo (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Violet |
| CAS | 2390-59-2 |
| Fórmula molecular | C31 H42 N3 . Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | C.I. Basic Violet 4 (7CI,8CI), Ethanaminium, N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride (1:1), Ethanaminium, N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride (9CI), Ethyl violet (6CI), Basic Violet 4, C.I. 42600, Ethyl Violet AX, Ethyl Violet GGA, Ethyl crystal violet, Lowacryl Violet 4, Shikiso Acid Brilliant Blue 6B, Tris(p-(diethylamino)phenyl)methylium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | [4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dietilazanio; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 492.1383 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.3067 |