Learn More
Violeta de etilo, MP Biomedicals
Código de producto. 11425441 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11425441 25 g
1 options
Código de producto. 11425441 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215801625
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Violet
CAS 2390-59-2
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽80%
Fórmula molecular C31H42ClN3
Número MDL MFCD00011765
Sinónimo Basic Violet 4, Ethyl purple 6B
Clave InChI JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Nombre IUPAC Cloruro de tris[4-(dietilamino)fenil]metilio
Peso molecular (g/mol) 492.15
PubChem CID 16955
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.1
Cantidad 25 g