Learn More
Violeta de etilo, 80 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10279740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10279740 25 g 25 g
15535096 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10279740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410490250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2390-59-2
Fórmula molecular C31H42ClN3
Peso molecular (g/mol) 492.15
Número MDL MFCD00011765
Clave InChI JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Violet 4, C.I. 42600
PubChem CID 16955
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dietilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Violet
Contenido de tinte 75% min.
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 593 to 599nm (c=0.1, H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.14
Pérdida por secado 4% max.
Porcentaje de pureza 80%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
RU– Solo para uso en investigación