Learn More
Ethyl vinyl ketone, 98%, stabilized, Thermo Scientific™
Código de producto. 10152480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10152480 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10152480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1629-58-9 , 128-37-0
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00009316
Clave InChI JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
Nombre IUPAC pent-1-en-3-ona
SMILES CCC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl vinyl ketone
Nombre de nota Stabilized
Color Ámbar a incoloro
Densidad 0.8490g/mL
Punto de ebullición 103°C to 104°C
Temperatura de inflamación -6°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C2H5COCH=CH2
Índice de refracción 1.4180 to 1.422
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 731
Fieser 01,388
Gravedad específica 0.849
Estabilizante 0.1% (BHT)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl vinyl ketone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.