Learn More
Éter vinílico etil, TRC
Código de producto. 30383234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383234 100 mL
30374789 2.5 L
30372853 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE931960100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-92-2
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Sinónimo 1-Ethoxyethene, 1-Ethoxyethylene, EVE, Ethoxyethene, Ethoxyethylene, Ethyl Vinyl Ether, Ethyloxyethene, NSC 8405, Vinamar, Vinyl Ethyl Ether, [(Ethenyl)oxy]ethane, [(Vinyl)oxy]ethane
SMILES CCOC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Vinyl Ether
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0575