Learn More
Éter de vinilo etílico, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994691 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10523884 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10734421 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119080025
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-92-2 , 1310-58-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00009248
Clave InChI FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
PubChem CID 8023
Nombre IUPAC etenoxietano
SMILES CCOC=C
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethyl vinyl ether
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -116.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 36.0°C
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OCH=CH2
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,433
Fieser 01,386; 02,198; 04,234; 10,184; 11,235
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: 7.8g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Estabilizante 0.1% KOH
Viscosidad 0.28 mPa.s (5°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylethylether
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl vinyl ether
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.