Learn More
Éter de vinilo etílico, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523884 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10734421 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11994691 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523884 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119082500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-92-2 , 1310-58-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00009248
Clave InChI FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
PubChem CID 8023
Nombre IUPAC etenoxietano
SMILES CCOC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl vinyl ether
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -116.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 36.0°C
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OCH=CH2
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,433
Fieser 01,386; 02,198; 04,234; 10,184; 11,235
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: 7.8g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Estabilizante 0.1% KOH
Viscosidad 0.28 mPa.s (5°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl vinyl ether, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl vinyl ether, stabilized