Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de etilvinilacetato
Descripción
- Tubos translúcidos de microcalibre flexibles y entrecruzados
- Memoria elástica prácticamente al 100 %, vuelven a su forma original con un calentamiento suave
- La resina cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23 y el Formulario Nacional estadounidense, volumen 14
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno, irradiación gamma o calor seco
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Material | EVA |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,08 mm |
| Para utilizar con | Tubos con tapones codificados por colores de autoanálisis/microcalibre para disolvente/hidrocarburo |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos con tapones codificados por colores de autoanálisis/microcalibre para disolvente/hidrocarburo |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 paquete |
| Tamaño de los tubos | 12 |
| Color | Amarillo translúcido |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |