Learn More
Ethyl Vanillin, TRC
Código de producto. 30136640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136640 5 g 5 g
30133470 100 g 100 g
30005172 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9321005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-32-4
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo Ethylvanillin, Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxy-, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2-Ethoxy-4-formylphenol, 3-Ethylvanillin, 4-Hydroxy-3-ethoxybenzaldehyde, Arovanillon, Bourbonal, Ethavan, Ethovan, Ethylprotal, Ethyl vanillin, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240, Protocatechuic aldehyde ethyl ether, Quantrovanil, Rhodiarome, Vanillal, Vanirom
Nombre IUPAC 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído
SMILES CCOc1cc(C=O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylvanillin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063
Porcentaje de pureza >95%