Learn More
Valerato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
11472637 100 mL 100 ml
11482637 500 mL 500 ml
11492637 2500 mL 2500 ml
3 options
Código de producto. 11472637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14854.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-82-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009479
Clave InChI ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
Nombre IUPAC pentanoato de etilo
SMILES CCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl valerate
Punto de fusión -92°C to -90°C
Punto de ebullición 142°C to 145°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Cantidad 100 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1744680
Índice Merck 14,9904
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%