Learn More
Acetato de etilo (trimetilsililo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (Trimethylsilyl)acetate |
| CAS | 4071-88-9 |
| Fórmula molecular | C7H16O2Si |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O2Si/c1-5-9-7(8)6-10(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-trimetilsililacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.092 |