Learn More
Trimetilsililacetato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453288 10 g 10 g
11463288 50 g 50 g
11473288 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17707.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4071-88-9 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Ethyl trimethylsilylacetate is used in the synthesis of ethyl-2,2-dibromo-2-(trimethylsilyl)acetate. It was also used to silylate the enolizable aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilsililacetato de etilo se utiliza en la síntesis de etilo-2,2-dibromo-2-(trimetilsilil)acetato. También se utilizó para sililizar los aldehídos y cetonas enolizables.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4071-88-9
Fórmula molecular C7H16O2Si
Peso molecular (g/mol) 160.288
Número MDL MFCD00009172
Clave InChI QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
PubChem CID 77687
Nombre IUPAC 2-trimetilsililacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (trimethylsilyl)acetate
Densidad 0.876
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Beilstein 1755902
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.29
Porcentaje de pureza ≥98%