Learn More
Trimetilacetopiruvato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462158 1 g 1 g
11472158 5 g 5 g
11482158 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15164.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13395-36-3 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13395-36-3
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.234
Número MDL MFCD00052319
Clave InChI NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
Nombre IUPAC etilo 5,5-dimetil-2,4-dioxohexanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trimethylacetopyruvate
Punto de ebullición 68°C to 70°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Beilstein 510374
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%