Learn More
Trimetilacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444434 25 g 25 g
11454434 100 g 100 g
11464434 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444434 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13100.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3938-95-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3938-95-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009129
Clave InChI HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trimethylacetate, ethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylpropionate, pivalic acid, ethyl ester, ethylpivalate, trimethylacetic acid, ethyl ester, unii-738s62lzwy, ethyltrimethylacetate, 2,2-dimethylpropanoic acid ethyl ester
PubChem CID 19838
Nombre IUPAC 2,2-Dimetilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trimethylacetate
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.891
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.393
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1747617
Índice Merck 14,7511
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%