Learn More
Trifluoropiruvato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419037 5 g 5 g
11429037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20611.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13081-18-0 | C5H5F3O3 | 170.09 g/mol
Ethyl trifluoropyruvate acts as a building block in synthetic chemistry for the synthesis of fluorine containing compounds. It is also used as a reagent for the preparation of potential biologically active compounds like highly enantioselective organocatalytic hydroxyalkylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoropiruvato de etilo actúa como bloque de construcción en la química sintética para la síntesis de compuestos que contienen flúor. También se utiliza como reactivo para la preparación de compuestos biológicamente activos potenciales, como la hidroxicalilación organocatalítica altamente enantioselectiva de los indoles.
Solubilidad
Miscible con diclorometano.
Notas
No compatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos y álcalis (bases). Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13081-18-0
Fórmula molecular C5H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 170.09
Número MDL MFCD00114935
Clave InChI KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trifluoropyruvate, ethyltrifluoropyruvate, ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid ethyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid ethyl ester, ethyl trifluorpyruvate, ethyl-trifluoropyruvate, pubchem2013
PubChem CID 2737239
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trifluoropyruvate
Densidad 1.4
Punto de ebullición 95°C to 98°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Índice de refracción 1.3405
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 2087388
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.09
Porcentaje de pureza 97%