Learn More
Trifluorometanosulfonato de etilo, TRC
Código de producto. 30372525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372525 500 mg
30368838 50 mg
30371517 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937738500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 425-75-2
Fórmula molecular C3H5F3O3S
Peso molecular (g/mol) 178.13
SMILES CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Trifluoromethanesulfonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9911